Documentos Principais
W325007
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
98%, FG
Sinônimo(s):
1-(3-ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 2-acetyl-3-ethyl-1,4-diazine, Chip pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número FEMA:
3250
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11293
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.049
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cocoa; musty; nutty; woody
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
54-56 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cocoa; musty; nutty; woody
cadeia de caracteres SMILES
CCc1nccnc1C(C)=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-3-7-8(6(2)11)10-5-4-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
PPJSYGVFDJEMRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Acetyl-3-ethylpyrazineis a pyrazine derivative commonly used as a flavoring ingredient. It has a powerful nutty, earthy, and roasted odor and is used as a food flavoring agent and fragrance component [1].
Aplicação
2-Acetyl-3-ethylpyrazine is:
  • One of the volatile flavor compounds identified and tracked over time during the aging process of Chinese vinegar. It contributes to the vinegar′s nutty and caramel-like aroma [1].
  • Used as a safe flavoring agent in animal feed [2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tracking volatile flavor changes during two years of aging of Chinese vinegar by HS-SPME-GC-MS and GC-O
Al-Dalali S, et al.
Journal of food composition and analysis, 106, 104295-104295 (2022)
Safety and efficacy of pyrazine derivatives including saturated ones belonging to chemical group 24 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and Rychen G, et al.
EFSA Journal, 15(2), e04671-e04671 (2017)