Documentos Principais
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14S3
Número CAS:
Peso molecular:
182.37
Número FEMA:
3276
Beilstein:
1736293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.023
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
alliaceous; sulfurous
grau:
FG
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)