Documentos Principais
W221805
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Butyl 3-methyl butyrate, Butyl 3-methylbutanoate, Iso valeric acid butyl ester
Selecione um tamanho
W221805-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 404,00
4 KG
R$ 983,00
20 KG
R$ 3.468,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W221805-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 404,00
4 KG
R$ 983,00
20 KG
R$ 3.468,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2218
Beilstein:
1752803
Número CE:
Conselho da Europa nº:
444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.449
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
175 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Butyl isovalerate is one of the volatile compounds found in jackfruit. It is responsible for the sweet and fruity flavor of jackfruit.[1][2]
Aplicação
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: This research explores the impact of bacterial volatile organic compounds, including butyl isovalerate, on nematodes. The study reveals significant biological interactions and suggests applications in biocontrol and agricultural practices to manage nematode populations (Xu et al., 2015).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aroma volatiles from two fruit varieties of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.)
Maia JGS, et al.
Food Chemistry, 85, 195-197 (2004)
Analysis of volatile compounds in five jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) cultivars using solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)
Ong BT, et al.
J. Food Compos. Anal., 21, 416-422 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)