Documentos Principais
W322105
Sigma-Aldrich
Phenethyl hexanoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Phenethyl caproate
Selecione um tamanho
W322105-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 411,00
1 KG
R$ 967,00
10 KG
R$ 5.243,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W322105-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 411,00
1 KG
R$ 967,00
10 KG
R$ 5.243,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número FEMA:
3221
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10882
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.261
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
chave InChI
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Phenethyl hexanoate is a volatile aroma constituent of alcoholic beverages such as wine[1], beer[2] and grape brandy.[3]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analysis of minor volatile constituents of wine.
Hardy PJ & Ramshaw EH.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 21(1), 39-41 (1970)
Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of hop aroma constituents in beer.
Tressl R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1422-1426 (1978)
Composition of neutral volatile constituents in grape brandies.
Schreier P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(2), 365-372 (1979)
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these