Key Documents
W304000
Sigma-Aldrich
Tagete oil
natural, FG
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3040
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Tagetes glandulifera
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +8.4°, neat
composição
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
índice de refração
n20/D 1.481
densidade
0.886 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; herbaceous; rancid
Nota de análise
Fragrance: Provides fruity, herbaceous, and tobacco like notes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup