Documentos
W302475
Sigma-Aldrich
Acetato de sódio
anhydrous, natural (US), ≥99%, FG
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Número FEMA:
3024
Beilstein:
3595639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 262(i)
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
forma
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
pKa 
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1