Documentos
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Sinônimo(s):
styralyl propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2689
Número CE:
Conselho da Europa nº:
425
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.144
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
>98%
índice de refração
n20/D 1.4905
pb
91-92 °C/5 mmHg
densidade
1.007 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
chave InChI
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves