W268216
Metil 2-aminobenzoato
natural (US), ≥99%, FG
Sinônimo(s):
Metil antranilato
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
986 °F
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
256 °C (lit.)
pf
24 °C (lit.)
densidade
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?