W268224
Metil antranilato
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Metil 2-aminobenzoato, Metil antranilato
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
986 °F
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
256 °C (lit.)
pf
24 °C (lit.)
densidade
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Funcionalização da membrana de osmose reversa de água do mar com inibidor de detecção de quórum para regular a comunidade microbiana e mitigar a bioincrustação da membrana.: Este estudo investiga a aplicação do antranilato de metila como inibidor de detecção de quórum na funcionalização de membranas de osmose reversa de água salgada. A adição deste composto demonstrou regular eficazmente a dinâmica da comunidade microbiana e mitigar a bioincrustação da membrana, oferecendo uma solução promissora para melhorar a eficiência e longevidade dos sistemas de tratamento de água (Chen et al., 2024).
- Metil N,N-dimetil antranilato e propionato de etila: repelentes eficazes contra a drosófila da asa manchada, Drosophila suzukii.: Pesquisas demonstram que o antranilato de metila, quando combinado com propionato de etila, serve como um repelente eficaz contra a praga Drosophila suzukii. Esse achado é crucial para o desenvolvimento de estratégias de manejo ecologicamente correto de pragas na agricultura (Conroy et al., 2024).
- O antranilato de metila, uma fragrância de alimentos, atenua a pigmentação da pele por meio da regulação negativa de enzimas melanogênicas por supressão da cAMP.: Este artigo explora o uso de antranilato de metila em formulações cosméticas, destacando sua eficácia na redução da pigmentação da pele modulando as vias de sinalização celular envolvidas na síntese de melanina. Os achados apoiam seu potencial uso em produtos dermatológicos destinados à correção da pigmentação e o clareamento da pele (Park et al., 2024).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?