Documentos Principais
W266418
Sigma-Aldrich
Álcool (S)-(−)-perílico
≥95%, FG
Sinônimo(s):
p-Menta-1,8-dien-7-ol
Selecione um tamanho
W266418-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.372,00
1 KG
R$ 4.432,00
5 KG
R$ 19.194,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W266418-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.372,00
1 KG
R$ 4.432,00
5 KG
R$ 19.194,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
2664
Conselho da Europa nº:
2024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.060
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fatty; green
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 373,00
Previsão de entrega em24 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −88°, c = 1 in methanol
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • CYP108N12 initiates p-cymene biodegradation in Rhodococcus globerulus.: This study explores the enzymatic breakdown pathways of monoterpenes, using (S)-(−)-Perillyl alcohol as a precursor, offering insights into microbial degradation processes that could be vital for bioremediation efforts or synthetic biology applications (Giang et al., 2022).
  • Orofacial antinociceptive effects of perillyl alcohol associated with codeine and its possible modes of action.: Research demonstrates the pain-relieving properties of (S)-(−)-Perillyl alcohol when combined with codeine, highlighting its potential for developing new analgesic formulations in dental and facial pain management (Limeira et al., 2022).
  • Orofacial antinociceptive activity of (S)-(-)-perillyl alcohol in mice: a randomized, controlled and triple-blind study.: This study underpins the effectiveness of (S)-(−)-Perillyl alcohol in reducing orofacial pain in a controlled experimental setup, providing a basis for further clinical trials in pain management (Tomaz-Morais et al., 2017).
  • In Vivo Anti-Tumor Activity and Toxicological Evaluations of Perillaldehyde 8,9-Epoxide, a Derivative of Perillyl Alcohol.: Highlights the anti-tumor properties of a novel derivative of (S)-(−)-Perillyl alcohol, suggesting its potential as a therapeutic agent in oncology, with comprehensive studies on its efficacy and safety (Andrade et al., 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eduardo Silva et al.
Pharmaceutics, 12(11) (2020-11-26)
Therapeutic deep eutectic systems (THEDES) have dramatically expanded their popularity in the pharmaceutical field due to their ability to increase active pharmaceutical ingredients (APIs) bioavailability. However, their biological performance has not yet been carefully scrutinized. Herein, THEDES based on the
Tabetha Sundin et al.
Molecular and cellular biochemistry, 375(1-2), 97-104 (2013-01-04)
We previously demonstrated in prostate cancer cells that a phytochemical-perillyl alcohol-and the mechanistic target of rapamycin (mTOR) inhibitor rapamycin rapidly attenuated telomerase activity. Protein levels of the telomerase catalytic subunit reverse transcriptase (hTERT) were diminished in the absence of an
Francisco das Chagas Abreu da Silveira et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 138(8), 1347-1354 (2012-04-07)
Malignant gliomas are associated with alteration in EGF/EGFR signaling. Functional EGF+61A>G polymorphism is implicated with risk, recurrence, and progression of glioma. This study aimed to establish a putative association of EGF+61A>G with risk of glioma development, production of angiogenic growth
Makoto Koyama et al.
Oncology reports, 29(2), 779-784 (2012-12-13)
The monoterpene perillyl alcohol (POH) is a naturally occurring compound derived from citrus fruits, mint and herbs. It exhibited chemotherapeutic potential against various malignant tumors in preclinical models and is currently being tested in clinical trials in patients with refractory
Ismail Kiran
Natural product communications, 6(12), 1805-1806 (2012-02-09)
S-(-)-Perillyl alcohol (p-mentha-1, 8-diene-7-ol) (1) (500 mg) was converted by Fusarium heterosporium ATCC 15625 over 10 days at 25 degrees C to a new metabolite, 1,2-dihydroxyperillyl alcohol (p-mentha-8-en-1,2,7-triol) (3) in a yield of 13% (70 mg). The structure of 3