Documentos Principais
W265722
Sigma-Aldrich
Mandarin oil
greener alternative
natural, distilled, product of Simone Gatto
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2657
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil)
Nível de qualidade
grau
Kosher
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
178 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
orange; floral; citrus
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
133.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56.11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)