Documentos Principais
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
Selecione um tamanho
W252204-SAMPLE-K
R$ 336,00
250 G
R$ 760,00
1 KG
R$ 1.663,00
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W252204-SAMPLE-K
R$ 336,00
250 G
R$ 760,00
1 KG
R$ 1.663,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2522
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Zingiber officinale Roscoe
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D −39°, neat
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
254 °C (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ginger; citrus; woody; spicy
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 30 ppm
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Artigos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.