Documentos Principais
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
272.38
Número FEMA:
2516
Número CE:
Conselho da Europa nº:
231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.704
fonte biológica
synthetic
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
contém
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impurezas
~25% citronellyl phenylacetate
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
278 °C (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
floral
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
chave InChI
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)