Documentos Principais
W247707
Sigma-Aldrich
Isoeugenyl phenylacetate, mixture of cis and trans
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
282.33
Número FEMA:
2477
Número CE:
Conselho da Europa nº:
237
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.710
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
chave InChI
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)