W245115
Ethyl palmitate
natural (US), ≥95%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
pb
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
creamy; milk; fruity; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3