Documentos Principais
W242217
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
Selecione um tamanho
W242217-SAMPLE-K
R$ 387,00
100 G
R$ 395,00
1 KG
R$ 5.614,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W242217-SAMPLE-K
R$ 387,00
100 G
R$ 395,00
1 KG
R$ 5.614,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Número CE:
Conselho da Europa nº:
261
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.726
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
5.17 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 44 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
914 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
fruity; floral
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicação
  • GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetophenone analytical standard
Supelco
42163
Acetophenone
Citronellol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W230901
Citronellol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
Thymol ≥98.5%
Sigma-Aldrich
T0501
Thymol
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Benzaldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418099
Benzaldehyde
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic
Questions
  1. How much is the content of the sample pack? 50mg, 100mg, 500mg etc.
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.