W242209
Ethyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.17 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 44 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
914 °F
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?