Documentos Principais
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Sinônimo(s):
(−)-Dihydrocarvyl acetate
Selecione um tamanho
W238007-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 967,00
1 KG
R$ 4.627,00
5 KG
R$ 18.589,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W238007-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 967,00
1 KG
R$ 4.627,00
5 KG
R$ 18.589,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
2380
Beilstein:
2443836
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2064
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.216
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]/D ≤55°, neat
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
232-234 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
medicinal; minty; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
chave InChI
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)