Documentos Principais
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Artemisia pallens
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Formulário
liquid
composição
Limonene, 0.5%
índice de refração
n20/D 1.488
densidade
0.958 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)