Documentos Principais
W221811
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
natural, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2218
Beilstein:
1752803
Número CE:
Conselho da Europa nº:
444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.449
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
175 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)