W218626
Butyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate, Butyric acid butyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Recruitment of Hippodamia variegata by active volatiles from Glycyrrhiza uralensis and Alhagi sparsifolia plants infested with Aphis atrata.: This research explores the role of butyl butyrate as a volatile compound in attracting predatory insects to plants infested with aphids. The study provides valuable insights into plant-insect interactions and the potential use of natural volatiles in integrated pest management (Jiang et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
124.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?