Documentos
W216900
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Crenulata
natural, FG
Sinônimo(s):
Agathosma crenulata
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2169
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Barosma crenulata
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
forma
liquid
composição
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
0.915 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
propriedades físicas
black current like odor
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup