Documentos Principais
W210218
Sigma-Aldrich
Anisyl propionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl propionate
Selecione um tamanho
W210218-SAMPLE-K
R$ 334,00
100 G
R$ 680,00
1 KG
R$ 1.923,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W210218-SAMPLE-K
R$ 334,00
100 G
R$ 680,00
1 KG
R$ 1.923,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número FEMA:
2102
Número CE:
Conselho da Europa nº:
426
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.145
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
277 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)