Documentos Principais
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
2079
Número CE:
Conselho da Europa nº:
393
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.112
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.4270 (lit.)
p.e.
260 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
floral; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)