Documentos Principais
H8261
Supelco
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
Selecione um tamanho
100 G
R$ 7.943,00
R$ 7.943,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 7.943,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
R$ 7.943,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
Extensão da rotulagem
~22% carbon loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho médio de partícula
15-40 μm
tamanho de poro
60 Å average diameter
Nota de preparo
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)