Documentos Principais
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
Sinônimo(s):
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-G1000HHCU não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
vial of 25
Descrição geral
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)