Documentos Principais
G2153
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 585,00
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 585,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Materiais
copper
descrição
Thin-bar grids
embalagem
vial of 25 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
1000 mesh × 25 μm pitch
furo L
19 μm
tamanho da área aberta
55%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many are in 1Vial? 1or25?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERITES' section, this product is supplied as 25 grids per vial.
      Helpful?
  2. What is the thickness of G2153?
    1 answer
    1. The grid has a thickness of 5-6 micrometers.