Documentos Principais
TEM-G2000HACU
Sigma-Aldrich
2000 Mesh Circular Mesh Copper Grid
vial of 10
Sinônimo(s):
G2000HA CIRCULAR MESH COPPER GRIDS 10/VIAL, HEXAGONAL MESH 2000#
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-G2000HACU não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
vial of 10
Descrição geral
High Mesh Value Standard Circular Mesh Grids: Copper Grid, 2000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 12.5 μm, hole ~6.5μm, bar ~6μm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)