Documentos Principais
TEM-74357
Sigma-Aldrich
Copper Tomography Grid R14C2
pack of 50 ×
Sinônimo(s):
Copper Tomography Grid, 300 mesh, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-74357 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pack of 50 ×
Categorias relacionadas
Descrição geral
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)