TEM-CF400HCU
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 400 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY ON 400 HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
Materiais
carbon film
copper grid
descrição
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
embalagem
box of 25
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)