Documentos
TEM-CF400CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 400# COPPER 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
400 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.