Documentos
T78409
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
99%
Sinônimo(s):
α-Diisobutylene, Diisobutylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1098309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>3.8 (vs air)
pressão de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
736 °F
Lim. expl.
4.8 %
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
pb
101-102 °C (lit.)
densidade
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
chave InChI
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
25.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)
Samuel Barak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(7), 3451-3460 (2020-02-06)
Soot emissions in combustion are unwanted consequences of burning hydrocarbon fuels. The presence of soot during and following combustion processes is an indication of incomplete combustion and has several negative consequences including the emission of harmful particulates and increased operational