Documentos Principais
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 485,00
R$ 485,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 485,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1732093
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 485,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
116 °C (lit.)
pf
−113 °C (lit.)
densidade
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
chave InChI
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Butanol analytical standard
Supelco
96870
2-Butanol
1-Butanol analytical standard
Supelco
19422
1-Butanol
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)