Documentos Principais
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
293-261-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
380 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosidade cinemática
0.55 cSt
p.e.
>98 °C/1013 hPa
pf
-106 °C
temperatura de transição
flash point -12 °C
solubilidade
<0.1 g/L
densidade
0.72 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup