T54704
1,1,1-Trichloroethane
97%
Sinônimo(s):
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
998 °F
contém
1-3% 1,4-dioxane as stabilizer
Lim. expl.
7.5-15 %, 25 °F
índice de refração
n20/D 1.4366 (lit.)
p.e.
74-76 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
chave InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Ozone 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?