Documentos Principais
T40703
Sigma-Aldrich
o-Tolyl isocyanate
≥99%
Sinônimo(s):
2-Methylphenyl isocyanate
Selecione um tamanho
10 G
R$ 860,00
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 860,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
507985
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
185 °C (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lili Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461174-461174 (2020-06-09)
A new class of chitosan derivatives with an isopropylthiourea at the 2-position and various carbamates at the 3,6-positions of the glucosamine skeleton was synthesized by the selective thiocarbamoylation of the 2-amino group. The chiral stationary phases (CSPs) were then prepared