Documentos Principais
T38091
Sigma-Aldrich
m-Tolylacetic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Methylphenylacetic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 336,00
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 336,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Further studies on the metabolic behavior of some aromatic and hydroaromatic mono- and dicarboxylic acids].
K BERNHARD et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 310(1-2), 37-43 (1958-01-01)
A A Nomeir et al.
Analytical biochemistry, 135(2), 296-303 (1983-12-01)
A method utilizing high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed for the analysis of tri-o-cresyl phosphate (TOCP) and its possible metabolites, o-cresyl dihydrogen phosphate, di-o-cresyl hydrogen phosphate, o-hydroxybenzyl alcohol, o-cresol, saligenin cyclic-o-tolyl phosphate [2-(o-cresyl)-4H-1:3:2:benzodioxaphosphoran-2-one], salicylic acid, salicylaldehyde, hydroxymethyl TOCP (di-o-cresyl