Documentos Principais
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 410,00
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 410,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N6 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
238.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)