Documentos Principais
T31704
Sigma-Aldrich
N-Thionylaniline
98%
Sinônimo(s):
N-Sulfinyl-aniline
Selecione um tamanho
25 G
R$ 927,00
R$ 927,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 927,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NSO
Número CAS:
Peso molecular:
139.18
Beilstein:
507682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 927,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Versatile synthetic intermediate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide