Documentos Principais
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Sinônimo(s):
Synthware V105550
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 743,00
R$ 743,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 743,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 743,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V105550
Comprimento
300 mm , below joint
corpo D.E.
60 mm
Descrição geral
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)