Documentos Principais
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
Sinônimo(s):
Synthware F932475
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 385,00
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 385,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F932475
diâmetro do disco
24 mm
diâmetro do filtro
24 mm
placa D.E.
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
O.D. of disc is 24 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)