Documentos Principais
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
Sinônimo(s):
Synthware F804260, filtering funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 399,00
R$ 399,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 399,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 399,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F804260
capacidade
60 mL
60 mL
diâmetro da placa
42 mm
Descrição geral
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)