Documentos Principais
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F364019M, glass filter funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 303,00
R$ 303,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 303,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 303,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F364019M
capacidade
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)