Documentos Principais
SYNA521420
Synthware inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinônimo(s):
Synthware A521420, thermometer inlet adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 102,00
R$ 102,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 102,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A521420
D.E.
5.0-7.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a compression cap and Viton® O-ring to form a vacuum tight seal. To use it as a syringe port, simply replace the O-ring with PTFE -lined septum. Cap accommodates 5.0 - 7.5mm O.D. thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)