Documentos Principais
SYNA532440
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 24/40, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinônimo(s):
Synthware A532440, thermometer inlet adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 131,00
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A532440
D.E.
5.0-7.5 mm
Descrição geral
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)