Documentos Principais
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 59,00
R$ 59,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 59,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 59,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A451420
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)