Documentos Principais
Z516821
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, Joints: ST/NS 14/20 (2)
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 361,00
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 361,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
Joints: ST/NS14/20 (2)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
50 mL
Descrição geral
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)