Documentos Principais
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3830/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
SciLabware 3830/06M
dedal D.E.
15 mm
diâmetro do tubo
8 mm
tamanho de poro
grade 3 porosity
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)