SLW3690/08M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3680
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3690/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
3690/08M
SciLabware
Altura
78 mm , excluding step
área aberta D.I.
47 mm
haste C
75 mm × 9 mm
Descrição geral
- Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
- Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Características e benefícios
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
- It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)