254177
Copper
beads, 2-8 mm, 99.9995% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9995% trace metals basis
Formulário
beads
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
2-8 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Spray-dried ternary bioactive glass microspheres: This study examines the structural effects of copper doping in bioactive glass microspheres, highlighting their potential in biomedical applications for controlled drug delivery (Vecchio et al., 2024).
- Design, Synthesis, and Characterization of Stable Copper Nanofluid: Reports on the synthesis of copper nanofluids for enhanced thermal conductivity, relevant in industrial production and various thermal applications (Bhat et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.